486965
Benzyl cyanide-(cyano-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Phenyl(acetonitrile-1-13C)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
233-234 °C (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N#[13C]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i7+1
SUSQOBVLVYHIEX-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)