Key Documents
740381
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Br2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
82-86 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cnc(Br)nc1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
XAHITOJPIWZJHD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)