484342
(1S,2S)-(+)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +35°, c = 1 in chloroform
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m0/s1
UOPFIWYXBIHPIP-SFTDATJTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?