483176
Methylphenylsilane
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. eboll.
140-143 °C/751 mmHg (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si]([H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10Si/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
QRLBICHXRCOJDU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup