423815
Diethylsilane
99%
Sinonimo/i:
3-Silapentane
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2SiH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.22
Beilstein:
1730902
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
56 °C (lit.)
Densità
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent employed in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)