Documenti fondamentali
479799
Sigma-Aldrich
Divinylphenylphosphine
About This Item
Formula condensata:
C6H5P(CH=CH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.582 (lit.)
P. eboll.
55 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C=CP(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h3-9H,1-2H2
GEKAWPIATFUQJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of P-chiral phosphines via chiral metal template promoted asymmetric furan Diels-Alder reaction
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)