476447
1-Iodo-3-methylbutane
97%
Sinonimo/i:
Isoamyl iodide, Isopentyl iodide
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. eboll.
149 °C (lit.)
Densità
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
The far ultra-violet spectra of some branched chain iodo-alkanes, iodo-cyclo-alkanes, fluoro-iodo-alkanes and iodo-alkenes.
Molecular Physics, 24(4), 735-752 (1972)
Ultrasound mediated synthesis of a few naturally occurring compounds.
Indian J. Chem. B, 40(5), 386-390 (2001)
Ketoreductases in the synthesis of valuable chiral intermediates: application in the synthesis of α-hydroxy β-amino and β-hydroxy γ-amino acids.
Tetrahedron, 60(3), 663-669 (2004)
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)