Key Documents
476153
Sigma-Aldrich
Diisobutyl fumarate
98%
Sinonimo/i:
Diisobutyl fumarate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
8 °C (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Balyn W Zaro et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(9), 2737-2746 (2019-03-20)
Dimethyl fumarate (DMF) is a prescribed treatment for multiple sclerosis and has also been used to treat psoriasis. The electrophilicity of DMF suggests that its immunosuppressive activity is related to the covalent modification of cysteine residues in the human proteome.