D47102
Dibutyl maleate
96%
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
281 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(/[H])C(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?