Documenti fondamentali
473839
Sigma-Aldrich
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride
97%
About This Item
Formula condensata:
ICF2CF2OCF2CF2SO2F
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.35 (lit.)
P. ebollizione
127 °C (lit.)
Densità
2.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
fluoro
iodo
Stringa SMILE
FC(F)(I)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F9IO3S/c5-1(6,14)2(7,8)17-3(9,10)4(11,12)18(13,15)16
XSLYISNQTJHKMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) is a monofunctionalized sulfonyl fluoride derivative. Its density at 25°C is 2.174g/cm3.
Applicazioni
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) may be used in the synthesis of perfluorinated sulfonic acid silane (PSTE).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 768-768 (2015)
Perfluorinated alkylsulfonic acid functionalized periodic mesostructured organosilica: A new acidic catalyst.
Dube D, et al.
Applied Catalysis A: General, 358(2), 232-239 (2009)