Documenti fondamentali
47307
Sigma-Aldrich
Fmoc-4-Abz-OH
≥96.0% (TLC)
Sinonimo/i:
4-(Fmoc-amino)benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.37
Beilstein:
7722986
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥96.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chung-Li Ho et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2011, 101497-101497 (2011-06-11)
Molecular imaging with promise of personalized medicine can provide patient-specific information noninvasively, thus enabling treatment to be tailored to the specific biological attributes of both the disease and the patient. This study was to investigate the characterization of DO3A-CH(2)CO-G-4-aminobenzoyl-Q-W-A-V-G-H-L-M-NH(2) (AMBA)