Key Documents
47531
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phg-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-L-α-phenylglycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.40
Beilstein:
5309005
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +81±3°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)21(15-8-2-1-3-9-15)24-23(27)28-14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-13,20-21H,14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t21-/m0/s1
PCJHOCNJLMFYCV-NRFANRHFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)