472980
(S)-(−)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CNHCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
Punto di fusione
85-89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)