A76001
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
97%
Sinonimo/i:
(±)-3-Amino-1,2-dihydroxypropane, 1-Aminoglycerol, 2,3-Dihydroxypropan-1-amine, 3-Amino-2-hydroxypropanol
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
264-265 °C/739 mmHg (lit.)
Densità
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A76001-5G | 4061837634925 |
A76001-100G | 4061837634918 |
A76001-25G | 4061833385296 |