469963
L-Threoninol
97%
Sinonimo/i:
(2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
49-54 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
MUVQIIBPDFTEKM-QWWZWVQMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3