Key Documents
461555
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D +61°, c = 2 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. eboll.
110-115 °C/0.004 mmHg (lit.)
Densità
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m1/s1
PWZXUQWQRVKGAH-SECBINFHSA-N
Applicazioni
This optically active maleimide undergoes radical copolymerization with styrene to yield a ~1:1 copolymer (~98%). Vinyl copolymers with asymmetric main chains can be used as nonlinear optical materials. Dienophile for diastereoselective Diels-Alder reactions.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Baldwin, S.W. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 5877-5877 (1991)
Donnelly, I.H. et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1821-1821 (1996)
Oishi, T. et al.
Polymer, 34, 2644-2644 (1993)