Documenti fondamentali
460524
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
96%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.60
Beilstein:
4657170
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Attività ottica
[α]23/D −14°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate is a chiral intermediate generally used to prepare atorvastatin, a cholesterol-lowering drug.
Applicazioni
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate can be used as a starting material in the synthesis of 4-amino-3-hydroxybutyric acid, a compound of pharmacological importance.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Short synthesis of (R)-and (S)-4-amino-3-hydroxybutyric acid (GABOB).
Tiecco M, et al.
Synthesis, 2005(04), 579-582 (2005)