Documenti fondamentali
454613
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
HOCH2[CH(OH)]413CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1
FBPFZTCFMRRESA-CCCNNFAYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)