489956
Fmoc-Ala-OH-3-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-3-13C, L-Alanine-3-13C, N-Fmoc
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
147-153 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3][C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1
QWXZOFZKSQXPDC-XEHHCZBASA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?