450006
Sodio cloruro
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Tensione di vapore
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.999% trace metals basis
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
pH
7
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?