Documenti fondamentali
449822
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lanthanum bromide, Lanthanum tribromide
About This Item
Formula condensata:
LaBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
≥99.99% trace metals basis
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
783 °C (lit.)
Densità
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Caratteristiche e vantaggi
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Lulei, M.
Inorganic Chemistry, 37, 777-777 (1998)