449830
Lanthanum(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lanthanum trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
P. ebollizione
1812 °C (lit.)
Punto di fusione
860 °C (lit.)
Densità
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to synthesize carbon fiber/carbon nanotube hybrids.
- As a catalyst along with chloroacetic acid, for the rapid synthesis ofxanthene derivatives.
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OTV000405-250MG | 4061832290669 |
449830-25G | 4061832323466 |
449830-5G | 4061832323473 |