Documenti fondamentali
442305
Sigma-Aldrich
Idrossido di bis(etilendiammina)rame(II)
1.0 M in H2O
Sinonimo/i:
Complesso rame(II)-etilendiammina
About This Item
Formula condensata:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Concentrazione
1.0 M in H2O
Densità
1.086 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
La soluzione di idrossido di bis(etilendiammina)rame(II) è un complesso stabile formato da ioni di rame (Cu) ed etilendiammina. È una soluzione metallica di transizione che può essere adoperata come catalizzatore per il processo di riduzione elettrochimica.
Applicazioni
Il complesso rame(II) etilendiammina può essere utilizzato per valutare la capacità di scambio cationico (CSC) dei materiali argillosi. Può essere adoperato anche per modificare i poliossoniobati, una classe di poliossometallati (POM) che trova potenziale impiego nella produzione fotocatalitica di H2.
L′idrossido di bis(etilendiammina)rame(II) è stato utilizzato per valutare la capacità di scambio cationico (CSC) dell′argilla tramite l′assorbimento del rame.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Far-infrared and electronic spectra of some bis (ethylenediamine) and related complexes of copper (II) and the relevance of these data to tetragonal distortion and bond strengths.
Lever ABP and Mantovani E
Inorganic Chemistry, 10(4), 817-826 (1971)
CEC of clays: measurement by adsorption of a copper ethylenediamine complex
Bergaya F and Vayer M
Applied Clay Science, 12(3), 275-280 (1997)
Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals using the complexes of copper (II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine.
Lorenz P, et al.
Clays and Clay Minerals, 47, 386-388 (1999)
A copper (ii)-ethylenediamine modified polyoxoniobate with photocatalytic H2 evolution activity under visible light irradiation.
Wang Z, et al.
Dalton Transactions, 41(33), 9882-9884 (2012)