Key Documents
1.09288
Supelco
Soluzione di rame(II) etilendiammina
DIN 54270, for measuring the viscosity of cellulose
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
12.0-12.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Identità (spettro IR): test superato
Rame: 0,95-1,05 mol/L
Etilendiammina: 1,90-2,10 mol/L
pH (1 % in acqua): 12,0-12,5
Densità (d 20/4): 1,096-1,102
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3