435716
3-(Trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt solution
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Sodium 3-trihydroxysilylpropyl methylphosphonate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Impurezze
4 wt. % methyl alcohol
4 wt. % other silane-based salts
5 wt. % sodium methyl methylphosphonate
Densità
1.252 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].CP([O-])(=O)OCCC[Si](O)(O)O
InChI
1S/C4H13O6PSi.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h7-9H,2-4H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
MKAWPVONNWUREJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- near-infrared dye-doped nanoparticles (NPs)
- as single silica source for the fabrication of phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM)
- Gd/SiO2 nanoparticles
- mesoporous silica nanoparticles
- CdSe/ZnS/silica functionalized nanocrystals
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?