434027
1-Bromo-4-fluorobutane
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C (lit.)
Densità
1.444 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FCCCCBr
InChI
1S/C4H8BrF/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- fluoroalkyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamines
- 1-azido-4-fluorobutane
- 4-[2-(4-fluorobutoxy)ethyl][bis(4-methoxymethoxyphenyl)methylene]cyclohexane
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
434027-1G | |
434027-5G | 4061837073526 |