Documenti fondamentali
433624
Sigma-Aldrich
Magnesium peroxide complex
technical grade
Sinonimo/i:
Magnesium dioxide
About This Item
Formula condensata:
MgO2 · xMgO
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Stato
powder
Composizione
Mg, 30%
MgO2, 24-28%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Mg++].[O-][O-].O=[Mg]
InChI
1S/2Mg.O2.O/c;;1-2;/q;+2;-2;
IODFUUWCSICZNX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)