429767
4-Aminobenzoic acid
purified by sublimation, ≥99%
Sinonimo/i:
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
Saggio
≥99%
Stato
solid
Purificato mediante
sublimation
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
187-189 °C (lit.)
Densità
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
339.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
171 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?