523763
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
2,6-Naphthalic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)