Key Documents
D171301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate
98%
About This Item
Formula condensata:
C10H6(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.24
Beilstein:
987259
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
187-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1