42787
(R)-4-Benzylthiazolidine-2-thione
≥97.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0%
Attività ottica
[α]20/D +122±5°, c = 1% in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (LC)
Stringa SMILE
S=C1N[C@@H](CS1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NS2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
SLDUGQISGRPGAW-SECBINFHSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
The asymmetric aldol reaction mediated by chiral auxiliaries is considered to be one of the most important methods for asymmetric C-C bond formation.