284297
2-Mercaptoimidazole
98%
Sinonimo/i:
2-Imidazolethiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
228-231 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Stringa SMILE
Sc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H4N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6)
OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3