294640
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
99%
Sinonimo/i:
(4S)-(-)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-benzyloxazolidin-2-one
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −63°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
O=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
294640-1G | |
294640-5G | 4061826601341 |
294640-1KG | |
294640-25G | 4061833546048 |
294640-500G |