418749
Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH)
average Mn ~426
Sinonimo/i:
Pentaerythritol propoxylate (17/8 PO/OH)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
viscous liquid
PM
average Mn ~426
Indice di rifrazione
n20/D 1.464
P. ebollizione
>300 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CO.OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C17H36O8.C5H12O4/c18-5-1-9-22-13-17(14-23-10-2-6-19,15-24-11-3-7-20)16-25-12-4-8-21;6-1-5(2-7,3-8)4-9/h18-21H,1-16H2;6-9H,1-4H2
PWIIWDSISSNGLT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
377.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
192 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?