409189
Glycerol ethoxylate-co-propoxylate triol
average Mn ~2,600
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
PM
average Mn ~2,600
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCO.OCCCO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;4-2-1-3-5;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;4-5H,1-3H2;3-4H,1-2H2
ZTVLGYSTCFTIBJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)