Documenti fondamentali
441864
Sigma-Aldrich
Glycerol ethoxylate
average Mn 1,000
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Polyoxyethylenetriol
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2CH2O)nCH[CH2(OCH2CH2)nOH]2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
Glycerol ethoxylate, average Mn ~1,000
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~1,000
degree of polymerization 20.4
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
pH
5.5-7.5
Viscosità
320 cSt(21 °C)(lit.)
P. ebollizione
>200 °C (lit.)
Indice di ossidrile
160‑177
Temp. transizione
softening point −6-(−4) °C
Solubilità
H2O: soluble
Densità
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cross-linking agent for poly -esters, -urethanes, and -ethers.
Caratteristiche e vantaggi
Contributes flexibility in polymers.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)