Documenti fondamentali
416517
Sigma-Aldrich
4,4′-Isopropylidenedicyclohexanol, mixture of isomers
90%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane, 4,4′-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanol, Dodecahydrobisphenol A, Perhydrobisphenol A
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(C6H10OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
chips
P. ebollizione
230-234 °C/14 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C1CCC(O)CC1)C2CCC(O)CC2
InChI
1S/C15H28O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h11-14,16-17H,3-10H2,1-2H3
CDBAMNGURPMUTG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)