Documenti fondamentali
405450
Sigma-Aldrich
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped
average Mn ~1,075
Sinonimo/i:
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
chunks
PM
average Mn ~1,075
Punto di fusione
75-80 °C
Temp. transizione
Tg (DSC) 41 °C (onset)
Stringa SMILE
ClCC4OC4.O3C(C3)CO.Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)O.OC(CO)CO
InChI
YCDGZAHDCFWTHG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)