Documenti fondamentali
B45909
Sigma-Aldrich
4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane, mixture of isomers
96%
Sinonimo/i:
TDMol, Tricyclo[5.2.1.02,6]decane-4,8-dimethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
Stringa SMILE
OCC1CC2[C@H]3CC(CO)[C@H](C3)C2C1
InChI
1S/C12H20O2/c13-5-7-1-10-8-3-9(6-14)11(4-8)12(10)2-7/h7-14H,1-6H2/t7?,8-,9?,10?,11-,12?/m0/s1
ZFZDWMXUMXACHS-IACGZSPGSA-N
Applicazioni
4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane (TDMol) is used in the preparation of high molecular weight poly(1,4-butylene carbonate) (PBC). It is also used in the synthesis of photoactive compounds (PAC) for the preparation of positive photo-resist materials.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
375.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
191 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Preparation of macrodiols and polyols by chopping high?molecular?weight aliphatic polycarbonates.
Jeon J Y, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 52(11), 1570-1580 (2014)
Preparation for Acrylic Series Binders and Study of Thermal Property of Photo Resist.
Cheng T S
J. Polym. Mater., 27(4), 391-391 (2010)
Synthetic study and material applications for a positive photo resist of the acrylic series.
Cheng T S, et al.
Materials Letters, 57(3), 753-760 (2002)