Documenti fondamentali
415979
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-(tetrahydropyranyloxy)propane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.11
Beilstein:
106236
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
potassium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densità
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The latent alcohol functionality of this bifunctional building block can be generated using aqueous acid.
Applicazioni
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in organic synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2004-2004 (1994)