Documenti fondamentali
415650
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propyl acrylate
95%
Sinonimo/i:
3-(N ,N -Dimethylamino)propyl acrylate, N ,N -Dimethyl-3-aminopropyl acrylate
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2(CH2)3N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)11-7-5-6-9(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
UFQHFMGRRVQFNA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)