280658
[3-(Methacryloylamino)propyl]trimethylammonium chloride solution
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Acrylamido buffer solution pK >=12.0
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
contiene
600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.43
Densità
1.053 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O.ClH/c1-9(2)10(13)11-7-6-8-12(3,4)5;/h1,6-8H2,2-5H3;1H
UZNHKBFIBYXPDV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a cationic monomer in the synthesis of charge-balanced polyampholytic random copolymers for gel electrolytes in Zinc-air batteries. These polyampholytic copolymers enhance ionic conductivity, stability, and compatibility with the electrochemical system.
- As a monomer to prepare double-network ion-gel membranes for efficient CO2/N2 separation. MAPTAC induces mechanical strength in the polymer networks.
- To fabricate cationic hydrogel by radical graft copolymerization of MAPTAC and salecan. The highly hydrophilic and cationic nature of MAPTAC makes this hydrogel suitable for anionic drug release and delivery.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
280658-25ML | |
280658-500ML | 4061826211991 |