414476
Ethyl 3,3-diethoxypropionate
90%, technical grade
Sinonimo/i:
Malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-11-8(10)7-9(12-5-2)13-6-3/h9H,4-7H2,1-3H3
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
414476-10ML | 4061836692254 |
414476-50ML | 4061836692261 |