Documenti
288322
Sigma-Aldrich
Methyl 3,3-dimethoxypropionate
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2CHCH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.41 (lit.)
P. eboll.
77 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(CC(=O)OC)OC
InChI
1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 3,3-dimethoxypropionate was used in the synthesis of 3-indolyl α,β-unsaturated carbonyl compounds.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Methyl formate anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
291056
Methyl formate
Guanidina ≥98%
Sigma-Aldrich
50950
Guanidina
A practical synthesis of 3-indolyl α, β-unsaturated carbonyl compounds.
Wang W and Ikemoto T.
Tetrahedron Letters, 46(22), 3875-3878 (2005)