Documenti fondamentali
406309
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one
97%
Sinonimo/i:
1-Chloro-4-propoxy-9H -thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
99-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
InChI
1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
VKQJCUYEEABXNK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Miguel A Lago et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 33(3), 518-529 (2016-01-21)
Since the UV ink photoinitiator (PI) isopropylthioxanthone (ITX) was discovered in packaged milk, studies of print contamination have focused primarily on PIs but have also included amine synergists. Many other substances are used or formed during the print process, yet