398985
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
97%
Sinonimo/i:
1-N-Methylbenzene-1,2-diamine, 2-(Methylamino)aniline, 2-Amino-N-methylaniline, 2-N-Methylbenzene-1,2-diamine, N-Methyl-1,2-benzenediamine, N-Methyl-1,2-diaminobenzene, N-Methyl-o-diaminobenzene, N-Methyl-o-phenylenediamine, N1-Methyl-1,2-benzenediamine
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.612 (lit.)
P. eboll.
123-124 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
22 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNc1ccccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,8H2,1H3
RPKCLSMBVQLWIN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- One-pot synthesis of 1-methyl-2(hetero)arylbenzimidazoles.
- Preparation of 1-methyl-1H-benzimidazole-2(3H)-thione.
- Total synthesis of the angiotensin II receptor antagonist, telmisartan.
- Preparation of benzimidazoles from ketene dithioacetals.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?