241393
N-Phenyl-p-phenylenediamine
98%
Sinonimo/i:
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
68-72 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL, clear, very dark red (Violet to brown to black solution)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?