Documenti fondamentali
394602
Sigma-Aldrich
Iodobenzene-d5
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C6D5I
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.04
Beilstein:
2502031
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6161 (lit.)
P. ebollizione
188 °C (lit.)
Punto di fusione
-29 °C (lit.)
Densità
1.868 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(I)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
SNHMUERNLJLMHN-RALIUCGRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Iodobenzene 98%
Sigma-Aldrich
I7632
Iodobenzene
Fluorobenzene 99%
Sigma-Aldrich
F6001
Fluorobenzene