389919
3,3′-Diethylthiatricarbocyanine perchlorate
99%
Sinonimo/i:
DTTC perchlorate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
184 °C (dec.) (lit.)
λmax
760 nm
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C25H25N2S2.ClHO4/c1-3-26-20-14-10-12-16-22(20)28-24(26)18-8-6-5-7-9-19-25-27(4-2)21-15-11-13-17-23(21)29-25;2-1(3,4)5/h5-19H,3-4H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.