38950
Dimetilammina
purum, 33% in absolute ethanol (~5.6 M)
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
32-34% (titration)
33% in absolute ethanol (~5.6 M)
Densità
0.76 g/cm3
Stringa SMILE
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter